Learn More
N-Fmoc-N-Methyl-L-Valin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480479
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15480479 1 g 1 Gramm
15490479 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480479 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63671.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 84000-11-3 | C21H23NO4 | 353.42 g/mol
N-Fmoc-N-methyl-L-valine is used as enzyme substrates and reagents, culture media additives, dyes, stains and indicators. It is also involved in the preparation of N-methylated peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Fmoc-N-Methyl-L-Valin wird als Enzymsubstrate und -reagenzien, Nährbodenadditive, Farbstoffe, Farbstoffe, Färbemittel und Indikatoren verwendet. Sie ist auch an der Vorbereitung von N-methylierten Peptiden beteiligt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser und Dimethylformamid.
Hinweise
Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Basen und Alkalimetallen. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84000-11-3
Summenformel C21H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 353.42
MDL-Nummer MFCD00153395
InChI-Schlüssel YCXXXPZNQXXRIG-IBGZPJMESA-N
Synonym fmoc-n-me-val-oh, fmoc-n-methyl-l-valine, n-fmoc-n-methyl-l-valine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino-3-methylbutanoic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl-l-valine, l-valine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino-3-methyl-butanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-3-methylbutanoic acid, ambotzfaa1411, fmoc-n-me-l-val-oh
PubChem CID 978328
IUPAC-Name (2S)-2-[9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl(methyl)amino]-3-methylbutansäure
SMILES CC(C)[C@H](N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-N-methyl-L-valine
Schmelzpunkt 187°C to 190°C
Farbe Weiß
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water and dimethyl formamide.
Menge 1 g
Formelmasse 353.41
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver