Learn More
N-Fmoc-O-tert-Butyl-L-Serin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465738
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15465738 5 g 5 Gramm
15475738 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465738 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59422.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 71989-33-8 | C22H24NO5 | 382.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71989-33-8
Summenformel C22H24NO5
Molekulargewicht (g/mol) 382.44
MDL-Nummer MFCD00037127
InChI-Schlüssel REITVGIIZHFVGU-IBGZPJMESA-M
Synonym fmoc-ser tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-l-serine, fmoc-ser t-bu-oh, fmoc-ser but, fmoc-o-tert.butyl-l-serine, fmoc-ser tbu, fmoc-ser but-oh, pubchem10035, fmoc-l-ser otbu oh, fmoc-l-ser tbu-oh
PubChem CID 2724633
IUPAC-Name (2S)-3-(tert-butoxy)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propanoate
SMILES CC(C)(C)OC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-O-tert-butyl-L-serine
Schmelzpunkt 127°C to 130°C
Menge 5 g
Beilstein 3632013
Optische Drehung +26° (c=1 in Ethyl Acetate)
Formelmasse 383.44
Reinheit (%) 98%