Learn More
N-Fmoc-O-tert-butyl-N-methyl-L-Serin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480399
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15480399 5 g 5 Gramm
15490399 250 mg 250 Milligramm
15470399 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480399 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63614.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 197632-77-2 | Molecular Formula: C23H27NO5 | Molecular Weight: 397.471 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 197632-77-2
Summenformel C23H27NO5
Molekulargewicht (g/mol) 397.471
MDL-Nummer MFCD02094430
InChI-Schlüssel PQSAXALAXPNFMG-FQEVSTJZSA-N
Synonym fmoc-n-me-ser tbu-oh, n-fmoc-n-methyl-o-tert-butyl-l-serine, fmoc-n-methyl-o-t-butyl-l-serine, fmoc-n-methyl-o-tert-butyl-l-serine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-alpha-methyl-o-t-butyl-l-serine, 2s-3-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino propanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino-3-tert-butoxy propanoic acid, fmoc-meser tbu-oh, pubchem19046, fmoc-n-me-serine tbu-oh
PubChem CID 7010370
IUPAC-Name (2S)-2-[9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl(methyl)amino]-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]propansäure
SMILES CC(C)(C)OCC(C(=O)O)N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-O-tert-butyl-N-methyl-L-serine
Schmelzpunkt 213°C to 218°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 397.46
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff