Learn More
N-Formylbenzocain, TRC
Artikelnummer. 30137277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137277 1 g 1 Gramm
30010520 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137277 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF6973001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5422-63-9
Summenformel C10 H11 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 193.199
Synonym 4-(Formylamino)benzoic Acid Ethyl Ester, Benzoic acid, p-formamido-, ethyl ester (6CI), Ethyl 4-(formylamino)benzoate, Ethyl 4-formamidobenzoate, Ethyl p-formamidobenzoate, NSC 12009, Ethyl 4-Formamidobenzoate, N-Formylbenzocaine, N-Formyl benzocaine
IUPAC-Name Ethyl-4-Formamidobenzoat
SMILES CCOC(=O)c1ccc(NC=O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-Formamidobenzoate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO3/c1-2-14-10(13)8-3-5-9(6-4-8)11-7-12/h3-7H,2H2,1H3,(H,11,12)
Formelmasse 193.074
Reinheit (%) >95%