Learn More
N-Formyl-DL-Tryptophan, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15400149
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15400149 250 mg 250 Milligramm
15480139 1 g 1 Gramm
15490139 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15400149
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63446.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16108-03-5
Summenformel C12H12N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 232.24
MDL-Nummer MFCD00055983
InChI-Schlüssel RNEMLJPSSOJRHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-formyl-dl-tryptophan, n-formyltryptophan, formyl-dl-trp-oh, nalpha-formyl-dl-tryptophan, 2-formamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, 3-1h-indol-3-yl-2-formamidopropanoic acid, n-formyltryptophan #, tryptophan, n-formyl, for-dl-trp-oh, acmc-1clw6
PubChem CID 582651
IUPAC-Name 2-formamido-3-(1H-indol-3-yl)propansäure
SMILES OC(=O)C(CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Formyl-DL-tryptophan
Menge 250 mg
Formelmasse 232.24
Reinheit (%) 98%