missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Formyl-DL-Tryptophan, 98 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15480139
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15480139 1 g 1 Gramm
15400149 250 mg 250 Milligramm
15490139 5 g 5 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15480139

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63446.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 16108-03-5
Summenformel C12H12N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 232.24
MDL-Nummer MFCD00055983
InChI-Schlüssel RNEMLJPSSOJRHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-formyl-dl-tryptophan, n-formyltryptophan, formyl-dl-trp-oh, nalpha-formyl-dl-tryptophan, 2-formamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, 3-1h-indol-3-yl-2-formamidopropanoic acid, n-formyltryptophan #, tryptophan, n-formyl, for-dl-trp-oh, acmc-1clw6
PubChem CID 582651
IUPAC-Name 2-formamido-3-(1H-indol-3-yl)propansäure
SMILES OC(=O)C(CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Formyl-DL-tryptophan
Menge 1 g
Formelmasse 232.24
Reinheit (%) 98%
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.