Learn More
N-Formylglycin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15484027
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15484027 5 g 5 Gramm
15474027 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484027 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31053.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2491-15-8 | C3H5NO3 | 103.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2491-15-8
Summenformel C3H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 103.08
MDL-Nummer MFCD00037360
InChI-Schlüssel UGJBHEZMOKVTIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-formylglycine, formylglycine, glycine, n-formyl, fgly, for-gly-oh, formylglycin, n-hydroxymethyleneglycine, formylamino acetic acid, n-formylglycin, n-formyl-glycine
PubChem CID 75606
IUPAC-Name 2-Formamidoessigsäure
SMILES OC(=O)CNC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Formylglycine
Schmelzpunkt 147°C to 151°C
Strukturformel HCONHCH2CO2H
Menge 5 g
Formelmasse 103.08
Reinheit (%) 98%