Learn More
N-Glycylglycin, TRC
Artikelnummer. 30008257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008257 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30008257 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG7184605G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Glycylglycine
CAS 556-50-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C4 H8 N2 O3
Synonym Glycylglycine, Glycine, N-glycyl- (8CI), 2-(Aminoacetamido)acetic acid, Diglycine, Diglycocoll, Gly2, Glycine dipeptide, Glycylglycine, N-Glycylglycine, NSC 49346, α-Glycylglycine
InChI-Formel InChI=1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
SMILES NCC(=O)NCC(=O)O
IUPAC-Name 2-[(2-aminoacetyl)amino]Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 132.12
Menge 5 g
Formelmasse 132.0535
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Raumtemperatur