Learn More
n-Heneicosane, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Heneicosane |
| CAS | 629-94-7 |
| Summenformel | C21H44 |
| MDL-Nummer | MFCD00009346 |
| Menge | 5 g |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| Molekulargewicht (g/mol) | 296.57 |
| Reinheit (%) | 98% |