missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-hexadecylphosphonicacid, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31007567
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31007567 100 g
30997708 500 g
31007566 1 kg
30992783 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31007567 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD144468100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-hexadecylphosphonicacid
CAS 4721-17-9
Summenformel C16H35O3P
MDL-Nummer MFCD00015836
Menge 100 g
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 306.42
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.