Learn More
n-Hexylphosphonic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30998863
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30998863 25 g
30998659 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30998863 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD14449225g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexylphosphonic acid
CAS 4721-24-8
Summenformel C6H15O3P
MDL-Nummer MFCD00013961
Menge 25 g
SMILES CCCCCCP(O)(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 166.16
Reinheit (%) 98%