Learn More
N'-Hydroxy-2[(4-methylphenyl)sulfonyl]ethanmidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10209542
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10209542 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10209542 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01117DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N';-Hydroxy-2-[(4-methylphenyl)sulfonyl]ethanimidamide
CAS 72660-98-1
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H12N2O3S
MDL-Nummer MFCD00169961
Menge 1 g
Synonym n-hydroxy-2-tosylacetimidamide, n'-hydroxy-2-4-methylphenyl sulfonylethanimidamide, 2-hydroxyimino-1-4-methylphenyl sulfonyl eth-2-ylamine, n'-hydroxy-2-4-methylbenzenesulfonyl ethanimidamide, n'-hydroxy-2-4-methylphenyl sulfonyl ethanimidamide, ethanimidamide,n-hydroxy-2-4-methylphenyl sulfonyl, z-n'-hydroxy-2-4-methylbenzenesulfonyl ethanimidamide, z-n'-hydroxy-2-tosylacetimidamide, hydroxymethylphenylsulfonylethanimidamide
InChI-Schlüssel ZPEOWHYBZZPAEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC(N)=NO
IUPAC-Name N'-hydroxy-2-(4-methylbenzenesulfonyl)ethanimidamide
Molekulargewicht (g/mol) 228.27
PubChem CID 9582827
Formelmasse 228.27
Reinheit (%) 97%