Learn More
N'-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzenecarboximidamid, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N'-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide |
| Prozentgehaltsbereich | 90% |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 204.15 |
| Reinheit (%) | Tech. |
| Güte | Technisch |