Learn More
N-Hydroxycyclopropanecarboximidamide, 96%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31004695
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31004695 100 g
31004209 250 mg
30995115 5 g
30998167 25 g
30991952 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31004695 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD144563100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Hydroxycyclopropanecarboximidamide
CAS 51285-13-3
Summenformel C4H8N2O
MDL-Nummer MFCD07772876
Menge 100 g
SMILES N=C(C1CC1)NO
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
Reinheit (%) 96%