Learn More
N-Isopropyl-2-methyl-2-propyl-3-hydroxypropylcarbamat, TRC
Artikelnummer. 30137316
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137316 500 mg 500 Milligramm
30006709 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137316 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI872625500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25462-17-3
Summenformel C11 H23 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 217.31
Synonym (2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamate, Carisoprodol Imp. A (EP)
IUPAC-Name [2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl] N-Propan-2-Ylcarbamat
SMILES CCCC(C)(CO)COC(=O)NC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamate
InChI-Formel InChI=1S/C11H23NO3/c1-5-6-11(4,7-13)8-15-10(14)12-9(2)3/h9,13H,5-8H2,1-4H3,(H,12,14)
Menge 500 mg
Formelmasse 217.1678
Versandbedingung Room Temperature