Learn More
N-Isopropyl-4-methylbenzolsulfonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422288
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15422288 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15422288 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55893.MB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 21230-07-9 | C10H15NO2S | 213.295 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
N-Isopropyl-4-Methylbenzenesulfonamid, N-Alkylierung von Sulfonamiden mit inaktiven Ethern wird als alkylierendes Reagenz verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Isopropyl-4-methylbenzenesulfonamide
CAS 21230-07-9
Summenformel C10H15NO2S
MDL-Nummer MFCD00543042
Menge 25 mg
Synonym n-isopropyl-4-methylbenzenesulfonamide, 4-methyl-n-propan-2-yl benzene-1-sulfonamide, n-isopropyl-p-toluenesulfonamide, 4-methyl-n-propan-2-yl benzenesulfonamide, methylethyl 4-methylphenyl sulfonyl amine
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol.
InChI-Schlüssel NXUHAAIJVABUMJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(C)C
IUPAC-Name 4-Methyl-N-propan-2-ylbenzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 213.295
PubChem CID 4329528
Formelmasse 213.29
Reinheit (%) 97%