Learn More
N-Isopropylaniline, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31441432
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31441432 25 g
31437452 1 kg
31434006 500 g
31434649 100 g
31437423 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31441432 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD14482725g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Isopropylaniline
CAS 768-52-5
Summenformel C9H13N
MDL-Nummer MFCD00026347
Menge 25 g
SMILES C1=C(NC(C)C)C=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
Reinheit (%) 98%