Learn More
N-L-Gamma-GLUTAMYL-L-LEUCIN, TRC
Artikelnummer. 30240927
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30240927 10 mg 10 Milligramm
30240506 50 mg 50 Milligramm
30240735 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240927 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG24514010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2566-39-4
Summenformel C11H20N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 260.29
Synonym (S)-2-Amino-5-((S)-1-carboxy-3-methylbutylamino)-5- oxopentanoic acid
IUPAC-Name (2S)-2-[[(4S)-4-amino-4-carboxybutanoyl]amino]-4-methylpentansäure
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-L-gamma-GLUTAMYL-L-LEUCINE
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C11H20N2O5/c1-6(2)5-8(11(17)18)13-9(14)4-3-7(12)10(15)16/h6-8H,3-5,12H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)/t7-,8-/m0/s1
Menge 10 mg
Formelmasse 260.1372
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Room Temperature