Learn More
N-Methyl-2-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)Benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | N-methyl-2-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)benzylamine |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 202.26 |
| Reinheit (%) | 97% |