Learn More
N-Methyl-2-(morpholinosulfonyl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10163274
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10163274 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10412264 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10163274 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC69646CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 941717-08-4
Summenformel C12H18N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 270.35
MDL-Nummer MFCD09879987
InChI-Schlüssel ASGSHKVYZRSASF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-morpholinosulfonyl benzylamine, 4-2-methylamino methyl phenylsulphonyl morpholine, methyl 2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methyl amine, 4-2-methylamino methyl phenylsulfonyl morpholine, n-methyl-1-2-morpholinosulfonyl phenyl methanamine, n-methyl-1-2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methanamine
PubChem CID 24229774
IUPAC-Name N-methyl-1-(2-morpholin-4-ylsulfonylphenyl)methanamin
SMILES CNCC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-2-(morpholinosulfonyl)benzylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 270.35
Reinheit (%) 97%