Learn More
N-Methyl-3-(1,3-thiazol-2-yl)benzylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10123964
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10123964 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10577874 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10123964 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC36546DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 892501-89-2
Summenformel C11H12N2S
Molekulargewicht (g/mol) 204.291
MDL-Nummer MFCD09025830
InChI-Schlüssel MNTPWZTYKCKBQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-1,3-thiazol-2-yl benzylamine, n-methyl-1-3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, methyl 3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-2-thiazolyl, n-methyl-1-3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanamine
PubChem CID 18525729
IUPAC-Name N-Methyl-1-[3-(1,3-thiazol-2-yl)phenyl]methanamin
SMILES CNCC1=CC=CC(=C1)C2=NC=CS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-3-(1, 3-thiazol-2-yl)benzylamine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 204.3
Reinheit (%) 95%