Learn More
N-Methyl-3-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)Benzylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11390667
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11390667 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10215894 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11390667 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC49546CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 921938-59-2
Summenformel C11H13N3O
Molekulargewicht (g/mol) 203.245
MDL-Nummer MFCD09817473
InChI-Schlüssel FWMVARCHFJQGJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzylamine, methyl 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methanamine, 3-methyl-5-3-methylamino methyl phenyl-1,2,4-oxadiazole, methyl 3-3-methyl 1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methyl amine
PubChem CID 24229501
IUPAC-Name N-Methyl-[3-(3-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)phenyl]Methanamin
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC(=CC=C2)CNC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-3-(3-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzylamine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 95%