Learn More
N-Methyl-3-phenylpropylamin, TRC
Artikelnummer. 30010406
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010406 100 mg 100 Milligramm
30009989 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010406 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM325690100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23580-89-4
Summenformel C10 H15 N
Molekulargewicht (g/mol) 149.23
Synonym N-methyl-3-phenyl-propan-1-amine, Fluoxetine Imp. B (EP), 1M-3PP
IUPAC-Name N-methyl-3-phenylpropan-1-amin
SMILES CNCCCc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material methyl(3-phenylpropyl)amine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H15N/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7,11H,5,8-9H2,1H3
Formelmasse 149.1204