Learn More
N-Methyl-3-phenylpropylamin, TRC
Artikelnummer. 30473949
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473949 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473949 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM325690250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material methyl(3-phenylpropyl)amine
CAS 23580-89-4
Summenformel C10 H15 N
Menge 250 mg
Synonym N-methyl-3-phenyl-propan-1-amine, Fluoxetine Imp. B (EP), 1M-3PP
InChI-Formel InChI=1S/C10H15N/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7,11H,5,8-9H2,1H3
SMILES CNCCCc1ccccc1
IUPAC-Name N-methyl-3-phenylpropan-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 149.23
Formelmasse 149.1204