Learn More
N-Methyl-3-(Trifluormethyl)Benzylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480839
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15480839 5 g 5 Gramm
15470839 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480839 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63888.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 90390-07-1 | C9H10F3N | 189.181 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90390-07-1
Summenformel C9H10F3N
Molekulargewicht (g/mol) 189.181
MDL-Nummer MFCD04115410
InChI-Schlüssel JFLPPELZYKHKQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-trifluoromethyl benzylamine, n-methyl-n-3-trifluoromethyl benzyl amine, n-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, methyl 3-trifluoromethyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-3-trifluoromethyl, n-methyl 3-trifluoromethyl phenyl methanamine, n-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl methanamine hydrochloride, chembrdg-bb 4004318, methyl-3-trifluoromethyl-benzyl-amine
PubChem CID 485414
IUPAC-Name N-Methyl-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]methanamin
SMILES CNCC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Farbe Farblos
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Formelmasse 189.18
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Öl