Learn More
N-Methyl-4-(4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10543455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10543455 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10543455 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC60346DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-4-(4-methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzylamine
CAS 910037-07-9
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C14H23N3
MDL-Nummer MFCD09025901
Menge 1 g
Synonym n-methyl-4-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzylamine, methyl 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methanamine, methyl 4-4-methyl 1,4-diazaperhydroepinyl phenyl methyl amine
InChI-Schlüssel NOEOYDRQGMQWID-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)N2CCCN(CC2)C
IUPAC-Name N-Methyl-1-[4-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)phenyl]methanamin
Molekulargewicht (g/mol) 233.359
PubChem CID 18525907
Formelmasse 233.36
Reinheit (%) 97%