Learn More
N-Methyl-4-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10564994
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10564994 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10246004 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10564994 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC62746CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 912569-67-6
Summenformel C13H15N3O
Molekulargewicht (g/mol) 229.28
MDL-Nummer MFCD09817536
InChI-Schlüssel DAHTXAIQFDPRFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzylamine, methyl 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanamine, 2-methyl-6-4-methylamino methyl phenoxy pyrazine, methyl 4-6-methylpyrazin-2-yloxy phenyl methyl amine
PubChem CID 24229697
IUPAC-Name methyl({4-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]phenyl}methyl)amine
SMILES CNCC1=CC=C(OC2=NC(C)=CN=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-4-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzylamine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 229.28
Reinheit (%) 95%