Learn More
N-Methyl-4-Methylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15442928
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15442928 250 mg 250 Milligramm
15432928 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15442928 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56446.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18370-11-1
Summenformel C9H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 149.193
MDL-Nummer MFCD00043627
InChI-Schlüssel FZIOOTTWDRFBKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-p-toluamide, n,p-dimethylbenzamide, n-methyl 4-methylphenyl carboxamide, n-methyl-4-toluamide, n,4-dimethyl-benzamide, n-methyl-p-methylbenzamide, 4-methyl-n-methylbenzamide, n-methyl 4-methylbenzamide, n-methyl-4-methylbenzamide
PubChem CID 140377
IUPAC-Name N,4-dimethylbenzamid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-4-methylbenzamide
Menge 250 mg
Formelmasse 149.18
Reinheit (%) 97%