Learn More
N-Methyl-(7-brom-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-methyl-(7-bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-yl)methylamine |
CAS Min. % | 89.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 264.14 |
Reinheit (%) | 90% |