Learn More
N-Methyl-DL-Alanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432509
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15432509 25 g 25 Gramm
15442509 100 g 100 Gramm
15452509 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432509 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H65287.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.21 €
    54.65 € / 25 Gramm
    Sparen 9.56 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 600-21-5 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 600-21-5
Summenformel C4H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 103.121
MDL-Nummer MFCD00063136
InChI-Schlüssel GDFAOVXKHJXLEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-dl-alanine, 2-methylamino propanoic acid, h-n-me-dl-ala-oh, n-alpha-methyl-dl-alanine, n-me-dl-ala-oh, alanine, n-methyl-, l, dl-n-methylalanine, me-dl-ala-oh, n-methyl cdl-alanine, n-, a-methyl-dl-alanine
PubChem CID 4377
IUPAC-Name 2-(Methylamino)Propansäure
SMILES CC(C(=O)O)NC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-DL-alanine
Farbe Weiß
Menge 25 g
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver