Learn More
N-Methyl-L-Alanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446578
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15446578
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60103.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 3913-67-5 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3913-67-5
Summenformel C4H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 103.121
MDL-Nummer MFCD00037241
InChI-Schlüssel GDFAOVXKHJXLEI-VKHMYHEASA-N
Synonym n-methyl-l-alanine, n-methylalanine, 2s-2-methylamino propanoic acid, h-n-me-ala-oh, l-alanine, n-methyl, alanine, n-methyl, s-n-methylalanine, s-2-methylamino propanoic acid, n-, a-methyl-l-alanine, alanine, n-methyl-, l
PubChem CID 5288725
ChEBI CHEBI:17519
IUPAC-Name (2S)-2-(methylamino)propansäure
SMILES CC(C(=O)O)NC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-L-alanine
Beilstein 1720922
Menge 250 mg
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) 98%