Learn More
N-Methyl-L-Alanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7040347
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15446578
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60103.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 3913-67-5 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3913-67-5
Summenformel C4H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 103.121
MDL-Nummer MFCD00037241
InChI-Schlüssel GDFAOVXKHJXLEI-VKHMYHEASA-N
Synonym n-methyl-l-alanine, n-methylalanine, 2s-2-methylamino propanoic acid, h-n-me-ala-oh, l-alanine, n-methyl, alanine, n-methyl, s-n-methylalanine, s-2-methylamino propanoic acid, n-, a-methyl-l-alanine, alanine, n-methyl-, l
PubChem CID 5288725
ChEBI CHEBI:17519
IUPAC-Name (2S)-2-(methylamino)propansäure
SMILES CC(C(=O)O)NC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-L-alanine
Beilstein 1720922
Menge 250 mg
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) 98%