Learn More
N-Methyl-L-Arginin
Artikelnummer. 15484809
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15484809 10 mg 10 Milligramm
15494809 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484809 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62431.MA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-Methyl-L-Arginin wird als selektiver Inhibitor der L-Arginin-Aufnahme verwendet. Sie gehört zur Kategorie der Ionenpumpen-Transporter.
Löslichkeit
Löslich bis 100 mM in Wasser
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Um eine höhere Löslichkeit zu erhalten, erwärmen Sie bitte das Röhrchen bei 37 °C und schütteln Sie es im Ultraschallbad eine Weile. Die Lagerlösung kann mehrere Monate lang unter -20 °C gelagert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2480-28-6
Summenformel C7H16N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.231
MDL-Nummer MFCD12828775
InChI-Schlüssel NTWVQPHTOUKMDI-YFKPBYRVSA-N
Synonym n-methyl-l-arginine, n2-methyl-l-arginine, arginine, n2-methyl-, l, unii-88rbj4ze9r, 88rbj4ze9r, l-monomethyl-l-arginine, s-5-guanidino-2-methylamino pentanoic acid, n 2-methyl-l-arginine, n∼5∼-diaminomethylene-n∼2∼-methylornithine, n-mearg
PubChem CID 73046
IUPAC-Name (2S)-5-(diaminomethylidenamino)-2-(methylamino)pentansäure
SMILES CNC(CCCN=C(N)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-L-arginine
Farbe Weiß
Löslichkeitsinformationen Soluble to 100 mM in water
Menge 10 mg
Formelmasse 188.23
Physikalische Form Pulver