Learn More
N-Methyl-L-Glutaminsäure, TRC
Artikelnummer. 30012508
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012508 250 mg 250 Milligramm
30009456 100 mg 100 Milligramm
30004479 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012508 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN240115250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6753-62-4
Summenformel C6H11NO4
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
Synonym N-Methyl-L-glutamic Acid, (2S)-2-(Methylamino)pentanedioic Acid, N-Methylglutamic Acid;
SMILES CN[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-L-glutamic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H11NO4/c1-7-4(6(10)11)2-3-5(8)9/h4,7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1
Menge 250 mg
Versandbedingung Raumtemperatur