Learn More
N-Methyl-L-Prolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439838
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15439838
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63241.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 475-11-6 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
N-Methyl-L-proline, is an aminoacid which is widely used in pharmaceuticals and food industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Methyl-L-Prolin ist eine Aminosäure, die in der Pharma- und Lebensmittelindustrie weit verbreitet ist.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol (beide 50 mg/ml klare farblose Lösung)
Hinweise
Wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 475-11-6
Summenformel C6H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 129.159
MDL-Nummer MFCD00011565
InChI-Schlüssel CWLQUGTUXBXTLF-YFKPBYRVSA-N
Synonym n-methyl-l-proline, h-n-me-pro-oh, 1-methylproline, 1-methyl-l-proline, 2s-1-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid, s-1-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid, l-proline, 1-methyl, n-methyl proline, proline, 1-methyl, s-1-methyl-pyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 643474
IUPAC-Name (2S)-1-methylpyrrolidin-2-Carbonsäure
SMILES CN1CCCC1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-L-proline
Farbe Weiß
Brechungsindex 1.5
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol(both 50mg/ml-clear-colorless solution)
Menge 250 mg
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver