Learn More
N-Methyl-N-[3-(5-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-3-yl)Benzyl]Amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10451493
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10451493 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10739413 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10451493 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC39146CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 852180-71-3
Summenformel C11H13N3O
Molekulargewicht (g/mol) 203.245
MDL-Nummer MFCD07772829
InChI-Schlüssel QSOPQWOPMDNJLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzyl amine, n-methyl-1-3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl phenyl methanamine, methyl 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, methyl 3-5-methyl 1,2,4-oxadiazol-3-yl phenyl methyl amine
PubChem CID 7162059
IUPAC-Name N-Methyl-[3-(5-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-3-yl)phenyl]Methanamin
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC(=CC=C2)CNC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-N-[3-(5-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzyl]amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 203.24
Reinheit (%) 97%