Learn More
N-Methyl-N-[3-(pyridin-2-yloxy)benzyl]amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11340677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11340677 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10717675 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11340677 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC50246CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 871825-60-4
Summenformel C13H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 214.27
MDL-Nummer MFCD09025856
InChI-Schlüssel OEPWSCXLHMBFPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-3-pyridin-2-yloxy benzyl amine, methyl 3-pyridin-2-yloxy phenyl methyl amine, methyl 3-2-pyridyloxy phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-2-pyridinyloxy, n-methyl-1-3-pyridin-2-yloxy phenyl methanamine, n-methyl-1-3-pyridin-2-yl oxy phenyl methanamine
PubChem CID 18525840
IUPAC-Name N-methyl-1-(3-pyridin-2-yloxyphenyl)methanamin
SMILES CNCC1=CC(OC2=CC=CC=N2)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-N-[3-(pyridin-2-yloxy)benzyl]amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 214.27
Reinheit (%) 97%