Learn More
N-Methyl-N-Trimethylsilylacetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376786
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11376786 10 g 10 Gramm
11366786 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376786 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04101.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7449-74-3 | C6H15NOSi | 145.277 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7449-74-3
Summenformel C6H15NOSi
Molekulargewicht (g/mol) 145.277
MDL-Nummer MFCD00040758
InChI-Schlüssel QHUOBLDKFGCVCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyl, n-trimethylsilyl-n-methylacetamide, n-methyl-n-tms-acetamide, acmc-1bei6, qhuobldkfgcvcg-uhfffaoysa, n-methylacetamide, tms derivative, n-methyl-n-trimethylsilylacetamide, for gc derivatization gc
PubChem CID 81953
IUPAC-Name N-Methyl-N-Trimethylsilylacetamid
SMILES CC(=O)N(C)[Si](C)(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 48°C to 49°C (11mmHg)
Chemischer Name oder Material N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide
Menge 10 g
Flammpunkt 48°C (118°F)
Brechungsindex 1.439
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.906
UN-Nummer UN1993
Beilstein 506975
Formelmasse 145.28
Reinheit (%) 95%