Learn More
N-Methylpemetrexed, TRC
Artikelnummer. 30137839
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137839 25 mg 25 Milligramm
30041104 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30137839 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32546525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 869791-42-4
Summenformel C21 H23 N5 O6
Molekulargewicht (g/mol) 441.44
Synonym L-Glutamic acid, N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-1-methyl-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-, N-[4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-1-methyl-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic acid, N-Methyl Pemetrexed, N-Methylpemetrexed, (2S)-2-[[4-[2-(2-Amino-1-methyl-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentanedioic acid, Pemetrexed Disodium Heptahydrate Imp. A (EP)
IUPAC-Name (2S)-2-[[4-[2-(2-Amino-1-methyl-4-oxo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentanedioinsäure
SMILES CN1C(=NC(=O)c2c(CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)c[nH]c12)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl Pemetrexed
InChI-Formel InChI=1S/C21H23N5O6/c1-26-17-16(19(30)25-21(26)22)13(10-23-17)7-4-11-2-5-12(6-3-11)18(29)24-14(20(31)32)8-9-15(27)28/h2-3,5-6,10,14,23H,4,7-9H2,1H3,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H2,22,25,30)/t14-/m0/s1
Menge 25 mg
Formelmasse 441.1648
Versandbedingung Raumtemperatur