Learn More
N-Methyl-Rivastigminchlorid, TRC
Artikelnummer. 18044040
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18044040 100 mg 100 Milligramm
18023840 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18044040 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM326340100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C15 H25 N2 O2 . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 300.82
Synonym (S)-1-(3-{[Ethyl(methyl)carbamoyl]oxy}phenyl)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride, Rivastigmine Related Compound E
IUPAC-Name [(1S)-1-[3-[Ethyl(Methyl)Carbamoyl]Oxyphenyl]ethyl]-Trimethylazanium; Chlorid
SMILES [Cl-].CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)[N+](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-1-[3-[(Ethyl(methyl)carbamoyl)oxy]phenyl]-N,N,N-trimethylethanaminium Chloride
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H25N2O2.ClH/c1-7-16(3)15(18)19-14-10-8-9-13(11-14)12(2)17(4,5)6;/h8-12H,7H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/t12-;/m0./s1
Formelmasse 300.1605