Learn More
N-Methylbenzensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
N-Methylbenzenesulfonamide, is used as an intermediate in industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N-Methylbenzolsulfonamid wird als Zwischenprodukt in der Industrie verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Methylbenzenesulfonamide |
| Menge | 250 mg |
| Löslichkeitsinformationen | It is soluble in water. |
| Formelmasse | 171.21 |
| Reinheit (%) | 97% |