Learn More
N-Methylbenzylamin, TRC
Artikelnummer. 30134743
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134743 100 mL 100 Milliliter
30007748 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134743 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM288990100ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-67-3
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
Synonym N-Methylbenzenemethanamine, N-Methyl-N-(phenylmethyl)amine, N-Methyl-N-benzylamine, N-Benzylmethylamine, N-Methyl-1-phenylmethanamine, N-(Phenylmethyl)methylamine, N-Benzyl-N-methylamine, NSC 8059;
IUPAC-Name N-Methyl-1-phenylmethanamin
SMILES CNCc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylbenzylamine
Menge 100 mL
InChI-Formel InChI=1S/C8H11N/c1-9-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3
Formelmasse 121.0891