Learn More
N-Methylcarbazol-3-boronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1g
5g
1217891-71-8
C19H22BNO2
307.20
MFCD16294552
AVCKYKVGQYBADD-UHFFFAOYSA-N
9-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9h-carbazole, 9-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-9h-carbazole, 9-methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester, 9-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl carbazole, amtb254, 9-methyl-9h-carbazole-3-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole-2-yl-9-methyl-9h-carbazole
56924967
9-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazol
CN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC(=C2)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
1217891-71-8
C19H22BNO2
307.20
MFCD16294552
AVCKYKVGQYBADD-UHFFFAOYSA-N
9-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9h-carbazole, 9-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-9h-carbazole, 9-methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester, 9-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl carbazole, amtb254, 9-methyl-9h-carbazole-3-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole-2-yl-9-methyl-9h-carbazole
56924967
9-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazol
CN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC(=C2)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemischer Name oder Material N-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun
Schmelzpunkt 151.7°C to 152.4°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 1g
Formelmasse 307.2
Physikalische Form Pulver
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only