Learn More
N-Methylindol-3-boronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4259019
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
683229-61-0
C15H20BNO2
257.14
MCCCOWZSGBKRCG-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-indole, n-methylindole-3-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, n-methylindole-3-boronic acid, pinacol ester, 1-methyl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole-2-yl-1h-indole, 1h-indole, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
23058003
1-Methyl-3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Indol
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN(C3=CC=CC=C23)C
683229-61-0
C15H20BNO2
257.14
MCCCOWZSGBKRCG-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-indole, n-methylindole-3-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, n-methylindole-3-boronic acid, pinacol ester, 1-methyl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole-2-yl-1h-indole, 1h-indole, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
23058003
1-Methyl-3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Indol
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN(C3=CC=CC=C23)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Methylindole-3-boronic acid pinacol ester
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 106°C to 112°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 257.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methylindole-3-boronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.