Learn More
N-Methylmethacrylamide, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Methylmethacrylamide |
| CAS | 3887-02-3 |
| Summenformel | C5H9NO |
| MDL-Nummer | MFCD00048115 |
| Menge | 1 g |
| SMILES | C=C(C)C(NC)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 99.13 |
| Reinheit (%) | 98% |