Learn More
N-Methylsarcosine, MedChemExpress
Beschreibung
N-Methylsarcosine is an amino acid building block for protein, found in a small amount in the body.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Methylsarcosine |
| CAS | 1118-68-9 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C4H9NO2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Dimethylglycine DMG N,N-Dimethylglycine |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 100 mg/mL (969.74 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)CN(C)C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 103.12 |
| Mehr anzeigen |