Learn More
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethansulfonsäure, freie Säure, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11394149 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11394149 250 g
11384149 100 g
11304159 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394149 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210092783
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10191-18-1 | C6H15NO5S | 213.25 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 10191-18-1
Summenformel C6H15NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 213.25
MDL-Nummer MFCD00007533
InChI-Schlüssel AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym N, N-Bis(2-hydroxyethyl)taurine, N, N-bis(2-Hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid
PubChem CID 73243
ChEBI CHEBI:39045
IUPAC-Name 2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]ethan-1-sulfonsäure
SMILES OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-bis(2-Hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, free acid
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 0.9961
Formelmasse 239.23