Learn More
N,N'-Bis(p-Toluoyl)Hydrazin
Artikelnummer. 11365279
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11365279 1 g 1 Gramm
11375279 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365279 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19772.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1530-73-0
Summenformel C16H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 268.316
MDL-Nummer MFCD00429172
InChI-Schlüssel SWVLEZBOJRWRJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-p-toluohydrazide, 4-methyl-n'-4-methylbenzoyl benzohydrazide, n,n'-bis p-toluoyl hydrazine, 4-methyl-benzoic acid n'-4-methyl-benzoyl-hydrazide, 4-methyl-n'-4-methylbenzoyl benzohydrazide non-preferred name, n,n-bis p-toluoyl hydrazine, 1,2-di 4-methylbenzoyl hydrazine, 1,2-bis 4-methylbenzoyl-hydrazine, 4-methyl-n'-4-methylphenyl carbonyl benzohydrazide, 4-methylphenyl-n-4-methylphenyl carbonylamino carboxamide
PubChem CID 73735
IUPAC-Name 4-methyl-N'-(4-Methylbenzoyl)benzohydrazid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NNC(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Bis(p-toluoyl)hydrazine
Menge 1 g
Formelmasse 300.31