Learn More
N-(n-Butyl)thiophosphorictriamide, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31336950
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31336950 100 g
31319970 25 g
31336649 5 g
31327021 500 g
31328177 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31336950 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD141645100g
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(n-Butyl)thiophosphorictriamide
CAS 94317-64-3
Summenformel C4H14N3PS
MDL-Nummer MFCD00269941
Menge 100 g
SMILES NP(NCCCC)(N)=S
Molekulargewicht (g/mol) 167.21
Reinheit (%) 97%