Learn More
N,N'-Di-Boc-L-Histidin-Dicyclohexylammoniumsalz, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7054105
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15476926
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62018.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 31687-58-8 | C28H48N4O6 | 536.714 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31687-58-8
Summenformel C28H48N4O6
Molekulargewicht (g/mol) 536.714
InChI-Schlüssel WBGMQHNUPJENDC-MERQFXBCSA-N
Synonym boc-his boc-oh.dcha, boc-his boc-oh dcha, boc-his boc-ohdcha, boc-his boc .dcha, n,1-bis tert-butoxycarbonyl-l-histidine, compound with dicyclohexylamine 1:1, pubchem18934, n,1-bis boc-l-histidine dicyclohexylamine salt, boc-his boc-ohcha, boc-his boc-oh?cha, boc-his boc-oh toluene solvate
PubChem CID 16211319
IUPAC-Name N-Cyclohexylcyclohexanamin;(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]imidazol-4-yl]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN(C=N1)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Di-Boc-L-histidine dicyclohexylammonium salt
Schmelzpunkt 160°C to 165°C (decomposition)
Farbe Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 536.7
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest